Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para el agitador de multiplataforma Fisherbrand™
Código de producto. 15554100 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera del matraz
Abrazadera para embudo
Gradilla de tubos fija
Gradillas de tubos ajustables
Pinza para frascos de infusión
Plataforma con abrazaderas
Plataforma con alfombrilla de caucho
Plataforma con barras ajustables
Admite:
12 matraces de 100 mL, vasos de precipitados de 150 mL
40 tubos de 14 mm de diámetro
40 tubos de 16 mm de diámetro
5000 mL
6 matraces de 250 mL, vasos de precipitados de 150 mL
Embudos
Frasco de infusión de 500 mL
Frasco para infusión de 1000 mL
Matraz de 1000 mL
Matraz de 2000 mL
Matraz de 3000 mL
Matraz de 500 mL
Recipientes
Unit Size:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de producto Admite Unit Size
15554100 Plataforma con barras ajustables Recipientes cada uno
15524100 Plataforma con alfombrilla de caucho Recipientes cada uno
15534100 Plataforma con abrazaderas 6 matraces de 250 mL, vasos de precipitados de 150 mL cada uno
15544100 Plataforma con abrazaderas 12 matraces de 100 mL, vasos de precipitados de 150 mL cada uno
15504110 Abrazadera del matraz Matraz de 500 mL cada uno
15514110 Abrazadera del matraz Matraz de 1000 mL cada uno
15524110 Abrazadera del matraz Matraz de 2000 mL cada uno
15534110 Abrazadera del matraz Matraz de 3000 mL cada uno
15544110 Abrazadera del matraz 5000 mL cada uno
15564110 Pinza para frascos de infusión Frasco de infusión de 500 mL cada uno
15574110 Pinza para frascos de infusión Frasco para infusión de 1000 mL cada uno
15584110 Abrazadera para embudo Embudos cada uno
15594110 Gradilla de tubos fija 40 tubos de 14 mm de diámetro cada uno
15504120 Gradilla de tubos fija 40 tubos de 16 mm de diámetro cada uno
15514120 Gradillas de tubos ajustables 40 tubos de 14 mm de diámetro cada uno
15524120 Gradillas de tubos ajustables 40 tubos de 16 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15554100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    225.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.00€
    15% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accesorios necesarios para utilizar el agitador de multiplataforma Fisher Scientific™
Accesorios de agitadores orbitales para mejorar el rendimiento y la flexibilidad
  • Aumente el rendimiento y la flexibilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Admite Recipientes
Tipo de producto Plataforma con barras ajustables