Learn More
Thermo Scientific™ Baño seco con calentamiento digital, bloque para microtubo
Código de producto. 15278884 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Tamaño del tubo:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50mL grande
50mL pequeño
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. No. of Places Tamaño del tubo unitSize
15278884 15 15 ml cada uno
15258884 48 0,5 ml cada uno
15268884 30 1,5 ml 1 PCS
15288884 6 50mL pequeño cada uno
15298884 6 50mL grande cada uno
15208894 35 10 mm cada uno
15218894 24 12 mm cada uno
15228894 24 13 mm cada uno
15248894 20 15 mm cada uno
15258894 16 16 mm cada uno
15268894 12 18 mm cada uno
15278894 12 20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15278884 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88880131
Optimice el rendimiento de su baño digital con enfriamiento Thermo Scientific™ con estos accesorios.
Utilice los accesorios Thermo Scientific™ para baño de refrigeración / calefacción digital para optimizar la flexibilidad y el rendimiento.
  •  Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 mL (tubo)
Iluminación LED
No. of Places 15
Tipo Bloque
Tamaño del tubo 15 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 76,5 x 98 x 51 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.