Learn More
- Home
- Products
- Equipo y accesorios de electroforesis en gel
- Equipo de electroforesis en gel
- Accesorios y recambios para sistemas de electroforesis
- Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal, 15 cm
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal, 15 cm
Código de producto. 15563117 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/D
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,5 mm
1 mm
2,0 mm
N/D
Tipo:
Bandeja UV
Electrodo negativo de repuesto
Electrodo positivo de repuesto
Peine
Peine multicanal compatible
Presa de fundición
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/D
Tamaño de la unidad:
1 unidad
30 product options available for selection
| Código de producto. | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Tipo | Dimensiones (L x An) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15563117 | 10 | 1 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15573117 | 10 | 1,5 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15593117 | 12 | 1 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15523127 | 14 | 1,5 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15503127 | 12 | 1,5 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15533127 | 14 | 2,0 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15553127 | 16 | 1 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15583127 | 16 | 2,0 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15573127 | 16 | 1,5 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15503137 | 18 | 1,5 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15513137 | 20 | 0,75 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15523137 | 20 | 1 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15543137 | 20 | 2,0 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15533137 | 20 | 1,5 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15553137 | 28 | 0,75 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15573137 | 28 | 1,5 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15593137 | 30 | 1,5 mm | Peine multicanal compatible | N/D | 1 unidad |
| 15503147 | 35 | 1,5 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15513147 | 8 | 1 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15523147 | 8 | 1,5 mm | Peine | N/D | 1 unidad |
| 15583117 | N/D | N/D | Bandeja UV | 10 x 10 cm | 1 unidad |
| 15543127 | N/D | N/D | Bandeja UV | 10 x 15 cm | 1 unidad |
| 15543147 | N/D | N/D | Electrodo negativo de repuesto | N/D | 1 unidad |
| 15553147 | N/D | N/D | Electrodo positivo de repuesto | N/D | 1 unidad |
| 15533147 | N/D | N/D | Presa de fundición | N/D | 1 unidad |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15563117
Proveedor
Axygen™
N.º de proveedor
HGB15101
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
46.85€
45.97€ / 1 unidades
Ahorro 0.88€
1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm |
| Tipo | Peine |
| N.° de pocillos | 10 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Dimensiones (L x An) | N/D |