Learn More
Axygen™ Accesorios para caja de gel horizontal, 15 cm
Código de producto. 15523137 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/D
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,5 mm
1 mm
2,0 mm
N/D
Tipo:
Bandeja UV
Electrodo negativo de repuesto
Electrodo positivo de repuesto
Peine
Peine multicanal compatible
Presa de fundición
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/D
missing translation for 'unitSize':
1 unidad
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.° de pocillos Grosor (métrico) Tipo Dimensiones (L x An) missing translation for 'unitSize'
15523137 20 1 mm Peine N/D 1 unidad
15563117 10 1 mm Peine N/D 1 unidad
15573117 10 1,5 mm Peine N/D 1 unidad
15593117 12 1 mm Peine N/D 1 unidad
15523127 14 1,5 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15503127 12 1,5 mm Peine N/D 1 unidad
15513127 14 1 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15533127 14 2,0 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15553127 16 1 mm Peine N/D 1 unidad
15563127 16 1 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15583127 16 2,0 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15573127 16 1,5 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15593127 18 1 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15503137 18 1,5 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15513137 20 0,75 mm Peine N/D 1 unidad
15543137 20 2,0 mm Peine N/D 1 unidad
15533137 20 1,5 mm Peine N/D 1 unidad
15553137 28 0,75 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15563137 28 1 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15573137 28 1,5 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15583137 30 1 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15593137 30 1,5 mm Peine multicanal compatible N/D 1 unidad
15503147 35 1,5 mm Peine N/D 1 unidad
15513147 8 1 mm Peine N/D 1 unidad
15523147 8 1,5 mm Peine N/D 1 unidad
15583117 N/D N/D Bandeja UV 10 x 10 cm 1 unidad
15543127 N/D N/D Bandeja UV 10 x 15 cm 1 unidad
15543147 N/D N/D Electrodo negativo de repuesto N/D 1 unidad
15553147 N/D N/D Electrodo positivo de repuesto N/D 1 unidad
15533147 N/D N/D Presa de fundición N/D 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Product Code. 15523137 missing translation for 'mfr' Axygen™ missing translation for 'supplierNo' HGB15201
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Para su uso con la caja de gel horizontal, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Caja de gel horizontal Axygen, 15 cm
Tipo Peine
N.° de pocillos 20
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Grosor (métrico) 1 mm
Dimensiones (L x An) N/D