Learn More
BINDER™ Orificio de acceso derecho (de 50 a 125 mm)
Código de producto. 15662056 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
BINDER Serie Chambers FD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15662056 BINDER Serie Chambers FD cada uno
1 options
Código de producto. 15662056 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 80121019
Para su uso con: Unidades de la serie FD BINDER
  • Para usar en el lado derecho
  • Incluye enchufe de silicona
  • Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Descripción Orificio de acceso con tapón de silicona: 50 ml, derecho
Para utilizar con (equipo) BINDER Serie Chambers FD
Material Acero
Tipo Orificio de acceso
Incluye Enchufe de silicona
Diámetro interior (métrico) 50 mm