Descripción
- Para usar a la izquierda
- Incluye enchufe de silicona
- Para usar con una amplia gama de estufas microbiológicas y cámaras BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con enchufe de silicona de 30 l, izquierdo |
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Cámaras ED 56, ED 115, ED 260, ED 720 |
| Material | Acero |
| Tipo | Orificio de acceso |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |