Learn More
Thermo Scientific™ Orificio de acceso con cubierta (152 mm), instalación en fábrica
Código de producto. 15523761
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
152 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15523761 152 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15523761 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 193006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    551.00€
    524.16€ / paquete de 1
    Ahorro 26.84€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Cámaras climáticas y estufas microbiológicas
Proporciona un punto de entrada para sondas y dispositivos de supervisión en cámaras ambientales e incubadoras con orificios de acceso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Orificio con cubierta
Iluminación LED
Tipo Accesorio, orificio de acceso
Instalación Instalado en
Diámetro interior (métrico) 152 mm