missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ACAT1 Polyclonal Antibody
Descripción
This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 8,000.
ACAT-1 is a ~50 kDa protein that catalyzes the formation of intracellular cholesterol esters in various tissues, such as adult human liver, adrenal glands, macrophages, and kidneys.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ACAT1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | Acat1 |
| N.º de referencia del gen | P17764, P24752, Q8QZT1 |
| Alias de gen | 6330585C21Rik; Acat; Acat1; acetoacetyl Coenzyme A thiolase; acetoacetyl-CoA thiolase; acetyl-Co A acetyltransferase 1 mitochondrial; acetyl-CoA acetyltransferase 1; acetyl-CoA acetyltransferase, mitochondrial; acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 1; MAT; mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase; RATACAL; T2; testicular tissue protein Li 198; THIL |
| Símbolos de los genes | Acat1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?