Learn More
Tocris Bioscience™ Acarbose
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084202 50 mg 50 miligramos
18075372 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084202 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2673/50
Glucosidase α inhibitor (intestinal)
Inhibitor of intestinal α-glucosidase (IC50 = 11 nM). Antidiabetic; inhibits the hydrolysis of complex carbohydrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56180-94-0
Fórmula molecular C25H43NO18
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acarbose
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.25
Pureza >98%
Peso molecular 645.608