Learn More
Acarbose, MedChemExpress
Código de producto. 16481366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481366 200 mg 200 miligramos
16412049 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0089
MedChemExpress Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.
Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acarbose
Forma física Powder
CAS 56180-94-0
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H43NO18
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo BAY g 5421
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (193.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]([C@]1(O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H](O2)C)N[C@]3(C=C(CO)[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)[H])[H])O[C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O
Peso molecular (g/mol) 645.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.6
Porcentaje de pureza 98.0%