Learn More
Impureza de Acarbosa D-Fructosa, TRC
Código de producto. 30132433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132433 1 mg 1 miligramo
30134601 25 mg 25 miligramos
30011337 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1235151MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1013621-79-8
Fórmula molecular C25 H43 N O18
Peso molecular (g/mol) 645.6
Sinónimo D-Fructose, O-4,6-dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-, O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-fructose, O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl]amino]-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-d-arabino-hex-2-ulopyranose
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-dihidroxi-6-metil-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihidroxi-3-(hidroximetil)ciclohex-2-en-1-il]amino]ox-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-2-(hidroximetil)oxano-2,3,5-triol
SMILES C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](O)COC(O)(CO)[C@H]3O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-4,6-Dideoxy-4-[{(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl}amino]-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-D-arabino-hex-2-ulopyranose
Nombres de analitos o componentes O-4,6-Dideoxy-4-[{(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl}amino]-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)-D-arabino-hex-2-ulopyranose
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C25H43NO18/c1-7-12(26-9-2-8(3-27)13(31)16(34)14(9)32)15(33)18(36)23(41-7)44-21-11(4-28)42-24(19(37)17(21)35)43-20-10(30)5-40-25(39,6-29)22(20)38/h2,7,9-24,26-39H,3-6H2,1H3/t7-,9+,10-,11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-,25?/m1/s1
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.248