Learn More
Acarbose, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482252 1 g 1 g
15492252 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459080010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 56180-94-0 | C25H43NO18 | 645.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56180-94-0
Fórmula molecular C25H43NO18
Peso molecular (g/mol) 645.61
Clave InChI XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
Sinónimo acarbose
PubChem CID 131674886
Nombre IUPAC (3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S)5-3,4-dihidroxi-6-metil-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihidroxi-3-(hidroximetil)ciclohex-2-en-1-il]amino]oxan-2-il]oxi-3,4-hidroxi-6(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxan-2,3,4-triol
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acarbose
Punto de fusión 90.0°C
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +168° to +183° (20°C, 589nm) (1% in water)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.61
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.