Learn More
Diclorhidrato de acamilofenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acamylophenine Dihydrochloride |
| CAS | 5892-41-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H32N2O2 . 2 (HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methylbutyl [[2-(diethylamino)ethyl]amino](phenyl)acetate Dihydrochloride, Anafortin, Camylofin Dihydrochloride, Camylofin Hydrochloride, Camylofine Dihydrochloride, Camylofine Hydrochloride, Isopentyl alpha-[[2-(Diethylamino)ethyl]amino]phenylacetate Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32N2O2.2ClH/c1-5-21(6-2)14-13-20-18(17-10-8-7-9-11-17)19(22)23-15-12-16(3)4;;/h7-11,16,18,20H,5-6,12-15H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CCN(CC)CCNC(C(=O)OCCC(C)C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dietilamino)etilamino]-2-fenilacetato de 3-metilbutilo; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 393.4 |
| Mostrar más |