Learn More
Acamprosato EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30463066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463066 4 x 25 mg -
30049393 25 mg 25 miligramos
30051957 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463066 Supplier Mikromol Supplier No. MM3407.0100254AMP
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acamprosato EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine)
CAS 3687-18-1
Nombres de analitos o componentes 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H9 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acamprosate Calcium Imp. A (EP), Acamprosate Imp. A (EP), Acamprosate USP Related Compound A, Acamprosate USP RC A, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, Acamprosate Related Compound A, Acamprosate Calcium Impurity A, Acamprosate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Tipo de solución Neat
SMILES NCCCS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-aminopropano-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 139.17
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0303 g/mol