Learn More
Acamprosato EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Acamprosato EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| CAS | 3687-18-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H9 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Acamprosate Calcium Imp. A (EP), Acamprosate Imp. A (EP), Acamprosate USP Related Compound A, Acamprosate USP RC A, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, Acamprosate Related Compound A, Acamprosate Calcium Impurity A, Acamprosate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7) |
| SMILES | NCCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-aminopropano-1-sulfónico |
| Mostrar más |