Learn More
Acamprosato-d12 Calcio (dipropil-d12), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acamprosate-d12 Calcium (dipropyl-d12) |
| CAS | 1225580-91-5 |
| Fórmula molecular | 2 C5 D6 H4 N O4 S . Ca |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-sulfonic acid, 3-(acetylamino)-, calcium salt (2:1), 3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic-1,1,2,2,3,3-d6 acid hemicalcium salt, Acamprosate-d6 calcium, Acamprosate-d12 calcium, Acamprosate-D6 calcium (propyl-1,1,2,2,3,3-D6), Bis(N-Acetylhomotaurinate-d6) calcium, N-Acetylhomotaurine-d6 hemicalcium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2/i2*2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | [Ca+2].[2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-].[2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;3-acetamido-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 412.556 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.104 |