Learn More
Calcio acamprosato, TRC
Código de producto. 30137226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137226 100 mg 100 miligramos
30133654 1 g 1 g
30004129 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA120000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77337-73-6
Fórmula molecular 2 C5 H10 N O4 S . Ca
Peso molecular (g/mol) 400.48
Sinónimo Acamprosate calcium, Calcium bis[3-(acetylamino)propane-1-sulfonate], 1-Propanesulfonic acid, 3-(acetylamino)-, calcium salt (2:1), Alcomed, Aotal, Ca-AOTA, Calcium N-acetylhomotaurinate, Calcium acamprosate, Calcium bisacetyl homotaurine, Campral EC, Regtect, Sobriol
Nombre IUPAC calcio; 3-acetamidopropano-1-sulfonato
SMILES [Ca+2].CC(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-].CC(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acamprosate Calcium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.0287