Learn More
Acamprosate calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16403297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16403297 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16403297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17030
MedChemExpress Acamprosate calcium(Campral EC) is a GABA receptor agonist and modulator of glutamatergic systems; reduces alcohol consumption in animal models of alcohol addiction.
Acamprosate calcium(Campral EC) is a GABA receptor agonist and modulator of glutamatergic systems
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acamprosate calcium
CAS 77337-73-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10NO4S.1/2Ca
Cantidad 50 mg
Sinónimo Calcium N-acetylhomotaurinate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (499.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES CC(NCCCS([O-])(=O)=O)=O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 200.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration