Learn More
Acalabrutinib, TRC
Código de producto. 30137766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137766 25 mg 25 miligramos
30135836 2.5 mg 2.50 miligramo
17912925 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137766 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA11560525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1420477-60-6
Fórmula molecular C26H23N7O2
Peso molecular (g/mol) 465.51
Sinónimo 4-[8-amino-3-[(2S)-1-(1-oxo-2-butyn-1-yl)-2-pyrrolidinyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-1-yl]-N-2-pyridinylbenzamide, ACP 196
Nombre IUPAC 4-[8-amino-3-[(2S)-1-pero-2-ynoilpirrolidina-2-il]imidazo[1,5-a]pirazina-1-il]-N-piridina-2-ilbenzamida
SMILES CC#CC(=O)N1CCC[C@H]1c2nc(c3ccc(cc3)C(=O)Nc4ccccn4)c5c(N)nccn25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acalabrutinib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H23N7O2/c1-2-6-21(34)32-15-5-7-19(32)25-31-22(23-24(27)29-14-16-33(23)25)17-9-11-18(12-10-17)26(35)30-20-8-3-4-13-28-20/h3-4,8-14,16,19H,5,7,15H2,1H3,(H2,27,29)(H,28,30,35)/t19-/m0/s1