Learn More
Acalabrutinib, MedChemExpress
Código de producto. 16497408
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497408 10 mg 10 miligramos
16489887 5 mg 5 miligramos
16487386 100 mg 100 miligramos
16463437 50 mg 50 miligramos
16441276 200 mg 200 miligramos
5 options
Código de producto. 16497408
Marca: Medchem Express HY17600
MedChemExpress Acalabrutinib (ACP-196) is an orally active, irreversible, and highly selective second-generation BTK inhibitor. Acalabrutinib binds covalently to Cys481 in the ATP-binding pocket of BTK. Acalabrutinib demonstrates potent on-target effects and efficacy in mouse models of chronic lymphocytic leukemia (CLL).
Acalabrutinib (ACP-196) is an orally active, irreversible, and highly selective second-generation BTK inhibitor. Acalabrutinib binds covalently to Cys481 in the ATP-binding pocket of BTK. Acalabrutinib demonstrates potent on-target effects and efficacy in mouse models of chronic lymphocytic leukemia (CLL).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acalabrutinib
CAS 1420477-60-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23N7O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo ACP-196
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (537.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=CC=C(C3=C4C(N)=NC=CN4C([C@H]5N(C(C#CC)=O)CCC5)=N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 465.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease