Learn More
Acacia, total de cenizas <4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347958 500 g 500 g
11337958 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036499.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Mezcla de polisacáridos y glicoproteínas utilizadas en la industria alimentaria como estabilizador
It is used in textiles, ceramics, lithography, cosmetics and pharmaceuticals. In the food industry, acacia is mainly used as confectionery, bakery, dairy, drink, and as a microencapsulating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-01-5
Número MDL MFCD00081264
Sinónimo Gum Arabic
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acacia
Nombre de nota Total ash <4%
Color Blanco
Densidad 1.4 g/mL
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Uncharacteristic
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,14
Información de solubilidad Water soluble. Aqueous solution is acidic to litmus.
Forma física - 100 Polvo de malla