Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acacetina
Código de producto. 16534314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16534314 250 mg 250 miligramos
16524314 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534314 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465232500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-44-4 | C16H12O5 | 284.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-44-4
Fórmula molecular C16H12O5
Peso molecular (g/mol) 284.27
Clave InChI DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-metoxifenil)-4H-cromen-4-ona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acacetin
Punto de fusión 260.0°C to 265.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, hot alcohol and alkalies, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26