Learn More
AC710, MedChemExpress
Código de producto. 16496196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496196 100 mg 100 miligramos
16485708 10 mg 10 miligramos
16418407 5 mg 5 miligramos
16401877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13493
MedChemExpress AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AC710
CAS 1351522-04-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H42N6O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 14 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC=C(OC2CC(C)(C)N(CC)C(C)(C)C2)C=C1)NC3=CC=C(NC(NC4=NOC(C(C)(C)C)=C4)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 562.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.7
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease