Learn More
R&D Systems™ Ac4GlcNAlk
Código de producto. 18728566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18728566 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18728566 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7750/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Metabolic chemical reporter for studying glycosylation and glycoproteins
Ac4GlcNAlk is a metabolic chemical reporter (MCR) for studying cell surface glycosylation. It is used for identification of O-GlcNAc modified proteins. In cells expressing the engineered pyrophosphorylase, mut-AGX1, Ac4GlcNAlk is efficiently converted into UDP-GlcNAlk which is incorporated into GlcNAlk-containing glycoproteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2-[(1-oxo-4-pentyn-1-yl)amino]-D-glucopyranose-1,3,4,6-tetraacetate
CAS 1361993-37-4
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Glycobiology Probes
Fórmula molecular C19H25NO10
Pureza 0.95