Learn More
Thermo Scientific™ Circuladores de inmersión AC200
Código de producto. 11630831 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
AC200
AC200 con puente
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tensión Frecuencia unitSize
11630831 AC200 230 V 50 Hz cada uno
10289244 AC200 con puente 230 V 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11630831 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1560001B
El termostato de inmersión AC200 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de − 50 a +200 °C.
El termostato de inmersión Thermo Scientific™ AC200 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de – 50 a +200 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
  • Temperatura máx.: de 200 °C
  • Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir con la clase de seguridad III
  • Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
  • Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
  • Alarma programable de la temperatura de la aplicación con opción de alarma seleccionada por el usuario, cambio a estado seguro o apagado
  • Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
  • Programa de rampa con 10 pasos: la rampa puede modificarse durante el funcionamiento o la pausa.
  • Calibración de intervalo completo de «n» puntos
  • Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
  • Modo de control de la temperatura interna o externa (sensor remoto, tipo NAMUR)
  • Ajuste de la velocidad de la bomba a tres niveles para controlar las turbulencias
  • Potente bomba aspirante e impelente para aplicaciones externas abiertas y cerradas
  • Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
  • El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
  • Alarma acústica y óptica
  • Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
  • Puerto USB para control remoto
  • Reloj de tiempo real
  • Conexiones de puertos multifunción
    • Bomba de refuerzo (1 bar adicional)
    • Calentador de refuerzo (2 kW adicionales)
    • Dispositivo de autollenado
    • Caja de válvulas magnéticas/de solenoide (p. ej., para controlar la refrigeración de agua del grifo)
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0026, –0029 y –0021), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción AC200; temp. máx.: 200 grados C; 230 V, 50 Hz
Certificaciones/conformidad Marca CE, lista UL, CSA, RoHS
Comunicaciones USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Caudal 20 l/min
Intervalo de temperatura De 13 °C a 200 °C
Capacidad calorífica 2 kW/1,2 kW
Presión máxima 475 mbar (6,89 psi)
Succión máx. 330 mbar (4,85 psi)
Modelo AC200
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,8 x 6,4 x 14,6 pulg (19,9 x 16,5 x 37,2 cm)
Longitud (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 19,9 cm
Anchura (imperial) 6,4 in
Anchura (métrico) 16,5 cm
Altura (imperial) 14,6 in
Altura (métrico) 37,2 cm
Peso (imperial) 9,25 lb
Peso (métrico) 4,2 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz