Descripción
El termostato de inmersión Thermo Scientific™ AC150 es ideal para aplicaciones que requieran un mayor rendimiento de bombeo, programación de rampas, alarmas de aplicación e intervalos de temperatura de – 50 a +150 °C. Entre sus características se incluye una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso, para permitir así afinar la temperatura y satisfacer los requisitos de sus aplicaciones específicas.
- Temperatura máx.: de 200 °C
- Alarma por nivel bajo de líquido para cumplir con la clase de seguridad III
- Apagado automático del controlador al detectar sobretemperatura, nivel bajo de líquido o sobrecarga del motor
- Puerto de comunicación USB y opciones para RS-232, RS-485, Ethernet/LAN y E/S analógica
- Alarma programable de la temperatura de la aplicación con opción de alarma seleccionada por el usuario, cambio a estado seguro o apagado
- Controlador PID con función de autoajuste para optimizar el control de la temperatura
- Cinco ajustes de temperatura programables
- Función RTA (ajuste real de la temperatura) para calibración
- Modo de control de la temperatura interna o externa (sensor remoto, tipo NAMUR)
- Ajuste de la velocidad de la bomba a tres niveles para controlar las turbulencias
- Potente bomba aspirante e impelente para aplicaciones externas abiertas y cerradas
- Tres idiomas (inglés, alemán y francés)
- El indicador digital puede cambiarse para utilizar una resolución de entre 0,1 y 0,01, y entre °C, °F o °K.
- Alarma acústica y óptica
- Función de reinicio automático tras cortes del suministro eléctrico
Incluye: mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0026, –0029 y –0021), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con puente; 230 V, 50 Hz |
| Certificaciones/conformidad | Marca CE, lista UL, CSA, RoHS |
| Comunicaciones | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica |
| Caudal | 20 l/min |
| Intervalo de temperatura | De 13 °C a 200 °C |
| Capacidad calorífica | 2 kW/1,2 kW |
| Presión máxima | 475 mbar (6,89 psi) |
| Succión máx. | 330 mbar (4,85 psi) |
| Modelo | AC150 con puente |
| Clase de seguridad | 3/FL |
| Mostrar más |