Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Ac-rC TheraPure™, frasco de terminado 28-400
Código de producto. 17947182 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17947182 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 17947182 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27180513
 Artículo restringido
En stock
Ac-rC CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido citidina (C) con protección de base de acetilo (Ac), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ARN contienen un grupo protector 2'-OH, tBDMS (terc-butil dimetilsililo).
Ac-rC CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido citidina (C) con protección de base de acetilo (Ac), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ARN contienen un grupo protector 2'-OH, tBDMS (terc-butil dimetilsililo). Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ARN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. También hay disponibles opciones alternativas de protección de bases para permitir una desprotección más rápida y una síntesis de oligonucleótidos más prolongada. La marca registrada TheraPure denota nuestro más alto nivel de pureza de fosforamidita, desarrollada con la mayor rigurosidad de análisis de alta definición y perfiles de impurezas estrictamente controlados y, por lo tanto, ideal para cualquier aplicación terapéutica. Este producto se suministra en una botella ámbar de 30 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de los sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N4-acetil-2'-O-[(terc-butil)dimetilsilil]-citidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C47H64N5O9PSi
• Base: rC
• Protección de base: Ac
• Peso de la fórmula: 902.1 g/mol
• Número CAS: 121058-88-6
• Pureza de por HPLC: ≥99%; Impureza M-11: ≤0,01%
• Pureza (31P RMN): ≥99%; Suma de picos no primarios en el intervalo 140-152 ppm: ≤0,5%; Sin impureza PIII individual >0,3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto Ac-rC CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Citidina (C)
Características de los reactivos Desprotección rápida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 2 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Formulario Polvo