Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Ac-rC TheraPure™, frasco de terminado 20-400
Código de producto. 17954332 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17954332 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17954332 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27180510
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Ac-rC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with Acetyl (Ac) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Ac-rC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with Acetyl (Ac) base protection, for use in oligonucleotide synthesis. RNA phosphoramidites contain a 2'-OH protecting group, tBDMS (tert-butyl dimethylsilyl). Each base has unique protecting groups designed specifically to protect the RNA during the chemical synthesis process, and produce the highest amount of full length product. Alternate base protection options are also available to allow for faster deprotection and longer oligonucleotide synthesis. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 30 mL Amber bottle with a 20-400 Finish neck style, which is compatible with most Expedite Systems of oligonucleotide synthesizers.
Features:
  • HPLC Purity: ≥99%
  • M-11 Impurity: ≤0.01%
  • 31P NMR Purity: ≥99%
  • Sum of non-primary peaks in 140-152 ppm range: ≤0.5%
  • No single PIII impurity >0.3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Pureza RMN de 31P ≥99%
Formato Frasco ámbar (estilo de cuello de acabado 20-400)
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores Expedite
Descripción Base: rC
Protección de base: Ac
Peso molecular 902.1 g/mol
Tipo de producto Ac-rC CEP
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Citidina (C)
Características de los reactivos Desprotección rápida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza ≥99% (HPLC)
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ARN
Línea de productos TheraPure
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de oligonucleótidos
Formulario Polvo
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N4-acetil-2'-O-[(terc-butil)dimetilsilil]-citidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
Fórmula molecular C47H64N5O9 Psi
CAS 121058-88-6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.