Learn More
Ac-lys(ac)-OH, TRC
Código de producto. 30179047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179047 100 mg 100 miligramos
30178980 500 mg 500 miligramos
30179195 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA169240100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-86-5
Fórmula molecular C10 H18 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo N2,N6-Diacetyl-L-lysine, Diacetyl-L-lysine, Nalpha,Nepsilon-Diacetyl-L-lysine, alpha,epsilon-Diacetyl-L-lysine;
Nombre IUPAC N2,N6-diacetil-L-lisina
SMILES [C@@H](CCCCNC(C)=O)(NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ac-lys(ac)-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N2O4/c1-7(13)11-6-4-3-5-9(10(15)16)12-8(2)14/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.13