Learn More
MedChemExpress Ac-Leu-Arg-AMC
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 929621-79-4 |
| Solubilidad | DMSO : 300 mg/mL (616.57 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 486.56 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.28% |
| Condiciones de envío | Room temperature |