Learn More
Ac-Gly-BoroPro, MedChemExpress
Código de producto. 16420909
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420909 1 mg 1 miligramo
16416307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420909 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101801
MedChemExpress Ac-Gly-BoroPro is a selective FAP inhibitor with a Ki of 23 nM.
Ac-Gly-BoroPro is a selective FAP inhibitor with a Ki of 23 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ac-Gly-BoroPro
Forma física Solid
CAS 886992-99-0
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15BN2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (233.61 mM)
SMILES O=C(N1[C@@H](B(O)O)CCC1)CNC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 214.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza 98.0%