Learn More
Ac-Glu-OMe, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ac-Glu-OMe |
| CAS | 17015-15-5 |
| Fórmula molecular | C8H13NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0794 |