Learn More
Tocris Bioscience™ Ac-FLTD-CMK
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18035742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18035742 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18035742 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7242/1
Potent and selective inhibitor of caspases 1, 5 and 4
Ac-FLTD-CMK is a potent and selective inhibitor of caspases 1, 5 and 4 (IC50 values = 46.7 nM, 0.33 μM, 1.49 μM, respectively), and inhibits murine caspase-11 at 10 μM. Ac-FLTD-CMK inhibits cleavage of gasdermin D by caspases, suppresses pyroptosis and reduces IL-1β release in macrophages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 2376255-48-8
Contenido y almacenamiento Almacene a -20 °C.
Cantidad 1 mg
Entrada diana Caspase Inhibitors