Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-pNA
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.89% |
| CAS | 189950-66-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 638.58 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 2 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 110 mg/mL (172.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.05 mM∣Need ultrasonic) |