Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-CHO
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 169332-60-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 502.47 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (99.51 mM) |