Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-AMC
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 169332-61-0 |
| Solubilidad | H2O : 0.67 mg/mL (0.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Cantidad | 5 mg |
| Peso molecular | 675.64 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.45% |
| Condiciones de envío | Room temperature |