Learn More
MedChemExpress Ac-DEVD-AFC
Specifications
Specifications
| CAS | 201608-14-2 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (68.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular | 729.61 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.15% |
| Condiciones de envío | Room temperature |