Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita Ac-dC TheraPure™, frasco de terminado 28-400
Código de producto. 17937142 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
17937142 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 17937142 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 27202714
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ac-dC CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside deoxycytidine (dC) with Acetyl (Ac) base protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Ac-dC CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxicitidina (dC) con protección de base de acetilo (Ac), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. Mediante el uso de monómeros Ac-dC, Bz-dA y DMF-dG, se puede efectuar una rápida escisión y desprotección mediante una mezcla 1:1 de hidróxido de amonio acuoso y metilamina acuosa (o AMA) en 10 min. Este producto se suministra en un frasco ámbar de 250 ml con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N4-Acetil-2'-desoxicitidina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)-fosforamidita
Fórmula molecular: C41H50N5O8P
Base: dC
Protección de base: Ac
Peso de la fórmula: 771.8 g/mol
Número CAS: 154110-40-4
Pureza (HPLC): ≥99%; Impureza M-11 ≤0,01%; Sin impurezas individuales >0,5%
Pureza (31P RMN): ≥99%; Suma de picos no primarios a 140-152 ppm:≤0,3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sintetizadores MerMade
Tipo de producto CEP ac-dc
Contenido y almacenamiento Store in freezer (at or below -20°C).
Tipo de nucleósido Desoxicitidina (dC)
Características de los reactivos Desprotección rápida
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 99%
Cantidad 10 g
Tipo de reactivo Fosforamidita
Grado TheraPure™
Tipo de ácido nucleico ADN
Línea de productos TheraPure
Formulario Polvo