Learn More
R&D Systems™ Ac-Cys-NHMe
Descrizione
Ac-Cys-NHMe is a non-canonical amino acid that is an essential building block for lysine acylation using conjugating enzymes (LACE) technique. LACE is a chemoenzymatic approach that uses an E2 small ubiquitin-like modifier (SUMO)-conjugating enzyme, Ubc9, to conjugate peptide thioesters containing a C-terminal ubiquitin-derived sequence (LRLRGG) to a lysine residue located in a recognition sequence (IKQE) on a protein via an isopeptide bond. Ac-Cys-NHMe can be reacted with a peptide hydrazide to form a reactive peptide thioester, which is the substrate for Ubc9. LACE enables the site-specific modification of proteins at lysine residues to allow attachment of biochemical probes such as fluorophores to proteins or to engineer proteins for site-specific delivery.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-(Acetylamino)-3-mercapto-N-methylpropanamide |
| CAS | 10061-65-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Unnatural Amino Acids |
| Fórmula molecular | C6H12N2O2S |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?