Learn More
Ac-CoA Synthase Inhibitor1, MedChemExpress
Código de producto. 16472916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472916 25 mg 25 miligramos
16423938 10 mg 10 miligramos
16400297 50 mg 50 miligramos
16406657 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104032
MedChemExpress Ac-CoA Synthase Inhibitor1 is a potent, reversible acetate-dependent acetyl-CoA synthetase 2 (ACSS2) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. Ac-CoA Synthase Inhibitor1 inhibits the respiratory syncytial virus (RSV).
Ac-CoA Synthase Inhibitor1 is a potent, reversible acetate-dependent acetyl-CoA synthetase 2 (ACSS2) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. Ac-CoA Synthase Inhibitor1 inhibits the respiratory syncytial virus (RSV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ac-CoA Synthase Inhibitor1
Forma física Powder
CAS 508186-14-9
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18N4O2S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (76.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCOC)NC1=CC=C2N=C(C3=CC=CS3)C(C4=CC=CS4)=NC2=C1
Peso molecular (g/mol) 410.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.51
Porcentaje de pureza 98.56%