Learn More
AC-ALA-PNA, TRC
Código de producto. 30240584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240584 500 mg 500 miligramos
30240838 250 mg 250 miligramos
30240995 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 30240584 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA192438500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35978-75-7
Fórmula molecular C11H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 251.24
Sinónimo Acetylalanine 4-Nitroanilide
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-N-(4-nitrofenil)propanamida
SMILES C[C@H](NC(=O)C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material AC-ALA-PNA
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O4/c1-7(12-8(2)15)11(16)13-9-3-5-10(6-4-9)14(17)18/h3-7H,1-2H3,(H,12,15)(H,13,16)/t7-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0906