Learn More
Brand AC ADAPTER 230V 50HZ FOR ELECTRONIC TRANSFERPETTE
Marca:  Brand 705351
AC ADAPTER 230V 50HZ FOR ELECTRONIC TRANSFERPETTE
Código de producto. 12706617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.05€
    39.43€ / paquete de 1
    Ahorro 1.62€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-04-2026