Learn More
AC-55649, MedChemExpress
Código de producto. 16434208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434208 10 mg 10 miligramos
16412996 25 mg 25 miligramos
16406927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16434208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108526
MedChemExpress AC-55649 is a potent, highly isoform-selective agonist of human RARβ2 receptor, with a pEC50 of 6.9.
AC-55649 is a potent, highly isoform-selective agonist of human RARβ2 receptor, with a pEC50 of 6.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AC-55649
Forma física Solid
CAS 59662-49-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26O2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (322.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)C=C1)O
Peso molecular (g/mol) 310.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.43
Porcentaje de pureza 99.0%