Learn More
AC-55541, MedChemExpress
Descripción
AC-55541 is a highly selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50=6.7), displays no activity at other PAR subtypes or at over 30 other receptors involved in nociception and inflammation. AC-55541 has pEC50 values of 5.9 and 6.6 in PI hydrolysis assays and Ca2+ mobilization assays and exhibits pronociceptive activity in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AC-55541 |
| CAS | 916170-19-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H20BrN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 51 mg/mL (98.39 mM) |
| SMILES | O=C(NC(C(C1=CC=CC=C12)=NNC2=O)C(N/N=C(C)/C3=CC=CC(Br)=C3)=O)C4=CC=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 518.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 518.36 |
| Mostrar más |