Learn More
AC 42, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AC 42 |
| CAS | 447407-36-5 |
| Fórmula molecular | C20 H31 N O . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H31NO.ClH/c1-3-4-9-18-12-15-21(16-13-18)14-7-11-20(22)19-10-6-5-8-17(19)2;/h5-6,8,10,18H,3-4,7,9,11-16H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCC1CCN(CCCC(=O)c2ccccc2C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-butilpiperidin-1-il)-1-(2-metilfenil)butan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 337.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.2172 |