Learn More
Tocris Bioscience™ AC 261066
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18025952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18025952 50 mg 50 miligramos
18024042 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18025952 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4046/50
RARβ2 agonist
Potent RARβ2 agonist (pEC50 = 8.1). Selective over RARβ1, RARα and RARγ (pEC50 values are 6.4, 6.2 and 6.3 respectively). More potent and orally available than AC 55649 (Cat. No. 2436).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870773-76-5
Fórmula molecular C17H20FNO4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AC 261066
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Pureza >98%
Peso molecular 353.408