Learn More
Karl Hecht™ Contador de células sanguíneas AC-15
Código de producto. 10368861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10368861 Cada cada uno
1 options
Código de producto. 10368861 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40345015
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Un contador electrónico y dispositivo de almacenamiento para el análisis microscópico del hemograma diferencial.
  • Para el conteo diferencial manual
  • La imagen microscópica puede ser monitoreada continuamente mientras las cifras resultantes se registran “a ciegas”.
  • 10 teclas de control, 15 teclas de memoria con pantalla LED
  • Cuatro programas definidos y un programa de conteo libre: LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREE
  • Resultados en valores absolutos y porcentaje
  • Con cable, enchufe de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
Especificaciones
Tipo de producto Contador de células sanguíneas
Descripción 230 V, 50 Hz
Memoria 15 teclas de memoria
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Análisis microscópico del hemograma diferencial
Incluye Cable, enchufe de seguridad, instrucciones