Learn More
ABX-1431, MedChemExpress
Código de producto. 16463276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
16463276 25 mg 25 miligramos
16461137 50 mg 50 miligramos
16435666 100 mg 100 miligramos
16424888 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16463276
Marca: Medchem Express HY11763225mg
MedChemExpress ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
ABX-1431 is a highly potent, selective, and orally available, CNS-penetrant monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with an IC50 of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABX-1431
Forma física Powder
CAS 1446817-84-0
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22F9N3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (246.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2N3CCCC3)CC1)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 507.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.39
Porcentaje de pureza 99.67%