Learn More
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffer Kit, PeproTech®
Código de producto. 17812035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17812035 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17812035 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 900K00
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This kit contains the key components required for the analysis of 10 Sandwich ELISA plates. It has been specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech’s Standard ELISA Development Kits.
  • Contains the key components required for the analysis of ten sandwich ELISA plates
  • Specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech standard ELISA development kits
Included solutions and materials:
  • PBS
  • Wash buffer
  • Blocking buffer
  • Diluent
  • ABTS liquid substrate
  • ELISA microplates
  • Sealing film
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ELISA Buffer
Cantidad 1 kit
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Línea de productos PeproTech
Tipo de sustrato ABTS, HRP