Learn More
MedChemExpress ABTS diammonium salt
Código de producto. 16421569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16421569 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15902
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress ABTS diammonium salt is a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate.
Especificaciones
CAS 30931-67-0
Solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (91.13 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (37.96 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo AzBTS-(NH4)2
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Cantidad 1 g
Peso molecular 548.68 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 98.44%